5-Bromo-2-furaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromofurfural
APOSOR30421-100GEA 377 EUR InStock
APOSOR30421-100G APOSOR30421-5G APOSOR30421-25G
5-Bromo-2-furaldéhyde
5-Bromo-2-furaldéhyde
Formule: C₅H₃BrO₂
MW: 174,98 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C/16mmHg
Point de fusion: 82…85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00159501
Numéro CAS: 1899-24-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité