Cyclobutyl methyl ketone
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Acetylcyclobutane, Ketone cyclobutyl methyl, 1-Cyclobutylethan-1-one, 1-Cyclobutylethanone, Cyclobutyl Methyl Ketone
OR304351-25G OR304351-5G
APOSOR304351-25GEA 533 EUR InStock
APOSOR304351-25G APOSOR304351-5G
Cyclobutyl methyl ketone
Cyclobutyl methyl ketone
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037148
Numéro CAS: 3019-25-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité