5-Aminoindazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1H-Indazol-5-amine, Indazol-5-amine, 5-Amino-1H-indazole, 5-Aminoindazole, 1H-Indazol-5-ylamine, Indazol-5-ylamine
OR30440-100G OR30440-5G OR30440-25G
APOSOR30440-100GEA 219 EUR InStock
APOSOR30440-100G APOSOR30440-5G APOSOR30440-25G
5-Aminoindazole 95%
5-Amino-1H-indazole
Formule: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Point de fusion: 172…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037975
Numéro CAS: 19335-11-6
EINECS: 242-971-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité