Acide 4-aminophtalique 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30446-100G
APOSOR30446-100GEA 87 EUR InStock
APOSOR30446-100G
Acide 4-aminophtalique 96%
Acide 4-aminophtalique
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013985
Numéro CAS: 5434-21-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité