4-Aminostyrene 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Vinylaniline
OR30448-25G OR30448-5G
APOSOR30448-25GEA 241 EUR InStock
APOSOR30448-25G APOSOR30448-5G
4-Aminostyrene 96%
4-Aminostyrene
Formule: C₈H₉N
MW: 119,17 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C/4mmHg
Point de fusion: 23…24 °C
Densité: 1.014 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00015329
Numéro CAS: 1520-21-4
EINECS: 216-185-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité