Acide (3-bromo-4-méthoxyphényl)acétique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid, 2-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid
OR3045-25G
APOSOR3045-25GEA 87 EUR InStock
APOSOR3045-25G
Acide (3-bromo-4-méthoxyphényl)acétique
Acide (3-bromo-4-méthoxyphényl)acétique
Formule: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Point de fusion: 115…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017538
Numéro CAS: 774-81-2
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité