Acide 2-aminotéréphtalique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30450-100G OR30450-25G
APOSOR30450-100GEA 221 EUR InStock
APOSOR30450-100G APOSOR30450-25G
Acide 2-aminotéréphtalique
2-Aminoterephthalic acid
Formule: C₈H₇NO₄
Point de fusion: 324 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134536
Numéro CAS: 10312-55-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité