4-Bromobenzènesulfonamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR30462-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR30462-5G APOSOR30462-25G APOSOR30462-100G
4-Bromobenzènesulfonamide 98%
4-Bromobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,09 g/mol
Point de fusion: 164…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051977
Numéro CAS: 701-34-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité