6-Chloro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR30482-100G
APOSOR30482-100GEA 161 EUR InStock
APOSOR30482-100G
6-Chloro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 97%
6-Chloro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formule: C₈H₄ClNO₃
MW: 197,58 g/mol
Point de fusion: 300 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006701
Numéro CAS: 4743-17-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité