Cyclobutanone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR30488-25G OR30488-5G OR30488-100G
APOSOR30488-25GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR30488-25G APOSOR30488-5G APOSOR30488-100G
Cyclobutanone 98%
Cyclobutanone
Formule: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Point d'ébullition: 97…99 °C
Point de fusion: –51 °C
Densité: 0.938 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 10 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001332
Numéro CAS: 1191-95-3
EINECS: 214-745-6
ONU: 1224
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité