3-Hydroxypropiononitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3049-1KG OR3049-250G
APOSOR3049-1KGEA 201 EUR InStock
APOSOR3049-1KG APOSOR3049-250G
3-Hydroxypropiononitrile
3-Hydroxypropiononitrile
Formule: C₃H₅NO
Point d'ébullition: 227…228 °C
Point de fusion: –46 °C
Densité: 1.041 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002826
Numéro CAS: 109-78-4
EINECS: 203-704-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité