2,5-Dibromohydroquinone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,5-Dibromobenzene-1,4-diol
OR30490-10G OR30490-5G
APOSOR30490-10GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR30490-10G APOSOR30490-5G
2,5-Dibromohydroquinone 98%
2,5-Dibromohydroquinone
Formule: C₆H₄Br₂O₂
MW: 267,9 g/mol
Point de fusion: 193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192664
Numéro CAS: 14753-51-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité