Quinoxaline-2,3-dione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR30493-100GEA 190 EUR InStock
APOSOR30493-100G APOSOR30493-25G
Quinoxaline-2,3-dione 98%
Quinoxaline-2,3-dione
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006723
Numéro CAS: 15804-19-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité