Hexyl chloroformate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Hexyl carbonochloridate
OR30504-100G OR30504-25G
APOSOR30504-100GEA 139 EUR InStock
APOSOR30504-100G APOSOR30504-25G
Hexyl chloroformate 98%
Hexyl chloroformate
Formule: C₇H₁₃ClO₂
MW: 164,6299 g/mol
Point d'ébullition: 60…61 °C/7mmHg
Densité: 1.007 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000651
Numéro CAS: 6092-54-2
EINECS: 228-036-4
ONU: 3277
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité