7-Isoquinoléinol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Hydroxyisoquinoline, Isoquinolin-7-ol
OR30506-5G OR30506-25G
APOSOR30506-5GEA 172 EUR InStock
APOSOR30506-5G APOSOR30506-25G
7-Isoquinoléinol 98%
7-Isoquinoléinol
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point de fusion: 226…228 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00456131
Numéro CAS: 7651-83-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité