3-Iodo-6-nitro-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR305075-1G OR305075-5G
APOSOR305075-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR305075-1G APOSOR305075-5G
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole
Formule: C₇H₄IN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781652
Numéro CAS: 70315-70-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité