2-Indanone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR30508-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR30508-5G APOSOR30508-100G APOSOR30508-25G
2-Indanone 98%
2-Indanone
Formule: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Point de fusion: 51…54 °C
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003792
Numéro CAS: 615-13-4
EINECS: 210-410-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité