3-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR305157-5G
APOSOR305157-5GEA 121 EUR InStock
APOSOR305157-5G
3-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine 95+%
3-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₅IN₂
MW: 244,0300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739222
Numéro CAS: 307503-19-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité