Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR305169-1G OR305169-250MG
APOSOR305169-1GEA 133 EUR InStock
APOSOR305169-1G APOSOR305169-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbaldehyde
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
MW: 146,1500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739248
Numéro CAS: 136117-74-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité