Acide 2-bromo-p-toluique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3052-100G
APOSOR3052-100GEA 145 EUR InStock
APOSOR3052-100G
Acide 2-bromo-p-toluique 97%
Acide 2-bromo-p-toluique
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Point de fusion: 143…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045797
Numéro CAS: 7697-27-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité