3-Methylisatoic anhydride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 8-Methyl-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR30520-1G OR30520-25G OR30520-5G
APOSOR30520-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR30520-1G APOSOR30520-25G APOSOR30520-5G
3-Methylisatoic anhydride
3-Methylisatoic anhydride
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,1568 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426399
Numéro CAS: 66176-17-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité