2-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR305201-1G OR305201-500MG
APOSOR305201-1GEA 366 EUR InStock
APOSOR305201-1G APOSOR305201-500MG
2-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
2-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01719046
Numéro CAS: 54778-20-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité