6-Bromoisoindolin-1-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR305290-1G OR305290-5G OR305290-500MG
APOSOR305290-1GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR305290-1G APOSOR305290-5G APOSOR305290-500MG
6-Bromoisoindolin-1-one 97%
6-Bromoisoindolin-1-one
Formule: C₈H₆BrNO
MW: 212,0433 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11848599
Numéro CAS: 675109-26-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité