Acide 6-bromo-m-toluique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR3053-1GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR3053-1G APOSOR3053-25G APOSOR3053-5G
Acide 6-bromo-m-toluique 98%
Acide 6-bromo-m-toluique
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Point de fusion: 136…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079722
Numéro CAS: 6967-82-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité