Sodium-2-naphthalenesulphonate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30530-1KG OR30530-250G OR30530-5KG
APOSOR30530-1KGEA 65.4 EUR InStock
APOSOR30530-1KG APOSOR30530-250G APOSOR30530-5KG
Sodium-2-naphthalenesulphonate 95%
Sodium-2-naphthalenesulphonate
Formule: C₁₀H₈O₃S
MW: 230,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064186
Numéro CAS: 532-02-5
EINECS: 208-523-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité