5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
OR305356-5G
APOSOR305356-5GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR305356-5G
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one 97%
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
Formule: C₇H₅BrN₂O
MW: 213,0300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367221
Numéro CAS: 183208-34-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité