5-Pyrimidinecarbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR305377-1G OR305377-5G
APOSOR305377-1GEA 241 EUR InStock
APOSOR305377-1G APOSOR305377-5G
5-Pyrimidinecarbonyl chloride
5-Pyrimidinecarbonyl chloride
Formule: C₅H₃ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03789627
Numéro CAS: 40929-48-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité