2-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30543-1G OR30543-5G
APOSOR30543-1GEA 20.5 EUR InStock
APOSOR30543-1G APOSOR30543-5G
2-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
2-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
Formule: C₅H₂ClN₃
Point de fusion: 53…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234989
Numéro CAS: 75833-38-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité