4-(Bromométhyl)benzoate d'éthyle 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR30551-100GEA 525 EUR InStock
APOSOR30551-100G APOSOR30551-25G APOSOR30551-5G
4-(Bromométhyl)benzoate d'éthyle 96%
4-(Bromométhyl)benzoate d'éthyle
Formule: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243,1 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C/5mmHg
Point de fusion: 28…33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791307
Numéro CAS: 26496-94-6
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité