1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30558-1G OR30558-250MG
APOSOR30558-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR30558-1G APOSOR30558-250MG
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formule: C₈H₉BN₂O₂
MW: 175,9803 g/mol
Point de fusion: 277…283 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09870053
Numéro CAS: 1150114-80-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité