1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR305633-1G
APOSOR305633-1GEA 77 EUR InStock
APOSOR305633-1G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,1300 g/mol
Point de fusion: 265…270 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11040725
Numéro CAS: 116855-08-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité