(Triisopropylsilyl)acetylene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethynyltriisopropylsilane
OR30591-25G OR30591-5G OR30591-100G
APOSOR30591-25GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR30591-25G APOSOR30591-5G APOSOR30591-100G
(Triisopropylsilyl)acetylene
(Triisopropylsilyl)acetylene
Formule: C₁₁H₂₂Si
MW: 182,38 g/mol
Point d'ébullition: 50…52 °C/0.6mmHg
Densité: 0.813 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075452
Numéro CAS: 89343-06-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité