5-Hexyne-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30592-25G OR30592-5G
APOSOR30592-25GEA 213 EUR InStock
APOSOR30592-25G APOSOR30592-5G
5-Hexyne-1-ol
5-Hexyne-1-ol
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Point d'ébullition: 73…75 °C/15mmHg
Densité: 0.89 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002980
Numéro CAS: 928-90-5
EINECS: 618-884-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité