1,4-Dibromonaphtalène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR30594-25G OR30594-5G
APOSOR30594-25GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR30594-25G APOSOR30594-5G
1,4-Dibromonaphtalène 98%
1,4-Dibromonaphtalène
Formule: C₁₀H₆Br₂
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041823
Numéro CAS: 83-53-4
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité