4-Pyridinethiol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Pyridine-4-thiol, 4-Mercaptopyridine
OR30596-1G OR30596-5G
APOSOR30596-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR30596-1G APOSOR30596-5G
4-Pyridinethiol 97%
4-Pyridinethiol
Formule: C₅H₅NS
MW: 111,17 g/mol
Point de fusion: 182…189 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006422
Numéro CAS: 4556-23-4
EINECS: 224-926-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité