8-Bromo-1,6-naphthyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR30599-1G OR30599-50MG OR30599-250MG OR30599-500MG OR30599-2.5G OR30599-5G
APOSOR30599-1GEA 458 EUR InStock
APOSOR30599-1G APOSOR30599-50MG APOSOR30599-250MG APOSOR30599-500MG APOSOR30599-2.5G APOSOR30599-5G
8-Bromo-1,6-naphthyridine
8-Bromo-1,6-naphthyridine
Formule: C₈H₅BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234384
Numéro CAS: 17965-74-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité