2-Naphthyl boronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30614-1G OR30614-5G
APOSOR30614-1GEA 52.4 EUR InStock
APOSOR30614-1G APOSOR30614-5G
2-Naphthyl boronic acid pinacol ester
2-Naphthyl boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₁₉BO₂
MW: 254,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663868
Numéro CAS: 256652-04-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité