1-Aminopiperidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR30621-25G OR30621-100G
APOSOR30621-25GEA 255 EUR InStock
APOSOR30621-25G APOSOR30621-100G
1-Aminopiperidine 97%
1-Aminopiperidine
Formule: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 145…147 °C/760mmHg
Densité: 0.928 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006489
Numéro CAS: 2213-43-6
ONU: 2920
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité