N-Benzylacrylamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR30622-1GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR30622-1G APOSOR30622-5G
N-Benzylacrylamide 95%
N-Benzylacrylamide
Formule: CH₂=CHCONHCH₂C₆H₅
MW: 161,21 g/mol
Point de fusion: 59…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015333
Numéro CAS: 13304-62-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité