Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Méthyléthylamine 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N-Éthylméthylamine

APOSOR30626-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR30626-100G APOSOR30626-25G
N-Méthyléthylamine 97%
N-Méthyléthylamine


Formule: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Point d'ébullition: 36…37 °C
Densité: 0,688 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –34 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009030
Numéro CAS: 624-78-2
EINECS: 210-862-1
ONU: 2733
ADR: 3+8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité