2,3-Diméthylhydroquinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR30633-25GEA 168 EUR InStock
APOSOR30633-25G APOSOR30633-100G APOSOR30633-5G
2,3-Diméthylhydroquinone
2,3-Diméthylhydroquinone
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point de fusion: 223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009997
Numéro CAS: 608-43-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité