Acide octadécanedioïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Octadecanedioic acid, 1,16-Hexadecanedicarboxylic acid, EMEROX 118
OR30639-1G OR30639-5G
APOSOR30639-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR30639-1G APOSOR30639-5G
Acide octadécanedioïque 98%
Acide octadécanedioïque
Formule: C₁₈H₃₄O₄
MW: 314,47 g/mol
Point de fusion: 125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142369
Numéro CAS: 871-70-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité