(5-Methylpyridin-2-yl)methanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR306469-1G OR306469-500MG OR306469-5G
APOSOR306469-1GEA 172 EUR InStock
APOSOR306469-1G APOSOR306469-500MG APOSOR306469-5G
(5-Methylpyridin-2-yl)methanamine
(5-Methylpyridin-2-yl)methanamine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,1677 g/mol
Point d'ébullition: 102…105 °C/12mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08752541
Numéro CAS: 45715-08-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité