Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 90%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR30648-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR30648-100G APOSOR30648-25G APOSOR30648-5G
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 90%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine


Formule: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,29 g/mol
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094488
Numéro CAS: 123855-51-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité