6-Oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR306524-100MG OR306524-1G OR306524-250MG
APOSOR306524-100MGEA 106 EUR InStock
APOSOR306524-100MG APOSOR306524-1G APOSOR306524-250MG
6-Oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
6-Oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16744613
Numéro CAS: 909406-73-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité