N,N-Dimethyl-2-(piperazin-1-yl)benzamideoxalate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30662-1G OR30662-250MG
APOSOR30662-1GEA 335 EUR InStock
APOSOR30662-1G APOSOR30662-250MG
N,N-Dimethyl-2-(piperazin-1-yl)benzamideoxalate
N,N-Dimethyl-2-(piperazin-1-yl)benzamideoxalate
Formule: C₁₅H₂₁N₃O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 494782-69-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité