Bromonitrométhane 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR3067-5G OR3067-1G
APOSOR3067-5GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR3067-5G APOSOR3067-1G
Bromonitrométhane 90%
Bromonitrométhane
Formule: BrCH₂NO₂
MW: 139,94 g/mol
Point d'ébullition: 146…148 °C/750mmHg
Densité: 2.007 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007401
Numéro CAS: 563-70-2
EINECS: 209-258-0
ONU: 3139
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité