Octachloronaphtalène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30671-1G OR30671-25G OR30671-5G
APOSOR30671-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR30671-1G APOSOR30671-25G APOSOR30671-5G
Octachloronaphtalène 98%
Octachloronaphtalène
Formule: C₁₀Cl₈
MW: 403,73 g/mol
Point d'ébullition: 440 °C
Point de fusion: 194…197 °C
Densité: 2 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2234-13-1
EINECS: 218-778-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité