Acide 5-bromo-2-méthoxy-nicotinique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30675-10G OR30675-25G
APOSOR30675-10GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR30675-10G APOSOR30675-25G
Acide 5-bromo-2-méthoxy-nicotinique 97%
Acide 5-bromo-2-méthoxy-nicotinique
Formule: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656771
Numéro CAS: 54916-66-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité