4-Bromo-3-nitrotoluène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR3068-25GEA 19 EUR InStock
APOSOR3068-25G APOSOR3068-100G
4-Bromo-3-nitrotoluène 99%
4-Bromo-3-nitrotoluène
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Point d'ébullition: 152 °C/14mmHg
Point de fusion: 31…33 °C
Densité: 1,578 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024180
Numéro CAS: 5326-34-1
EINECS: 226-203-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité